Merck
ENA497376371
Enamine
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Größe auswählen
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
2.5 G
€ 2.990,80
5 G
€ 4.403,90
Lieferanten-SKU: EN300-256896-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 394,70
100 MG
€ 565,00
250 MG
€ 788,60
500 MG
€ 1.217,60
1 G
€ 1.547,80
2.5 G
€ 2.990,80
5 G
€ 4.403,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-256896-50MG
€ 394,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8ClFO/c1-4(3-8)2-5(4,6)7/h8H,2-3H2,1H3
InChIKey
BBPYRAIMVSRRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)