Wichtige Dokumente
ENA497376092
Enamine
4-methoxy-N-(2-methylpropyl)aniline hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-256187-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-256187-100MG
€ 126,90
Iupac Name
N-isobutyl-4-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-12-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
InChIKey
YNGYBURBPOPHBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256187
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)