Wichtige Dokumente
ENA497375995
Enamine
5,5-dimethyl-4-phenylpyrrolidin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-255941-100MG
€ 232,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-255941-100MG
€ 232,20
mp (Schmelzpunkt)
132-134
Iupac Name
5,5-dimethyl-4-phenyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2)10(8-11(14)13-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
QJIXVNXAUDWTOC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255941
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)