Merck
ENA497375183
Enamine
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 644,30
250 MG
€ 900,40
500 MG
€ 1.393,10
1 G
€ 1.772,70
2.5 G
€ 3.673,30
5 G
€ 7.215,80
10 G
€ 14.039,50
Lieferanten-SKU: EN300-254118-100MG
€ 644,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 644,30
250 MG
€ 900,40
500 MG
€ 1.393,10
1 G
€ 1.772,70
2.5 G
€ 3.673,30
5 G
€ 7.215,80
10 G
€ 14.039,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-254118-100MG
€ 644,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NS.ClH/c1-4-9-5-2-8(1)3-6-10-7-8;/h9H,1-7H2;1H
InChIKey
HVAKTVXJEASTIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)