Merck
ENA497374977
Enamine
1-(benzylamino)cyclobutane-1-carboxamide
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
Lieferanten-SKU: EN300-253483-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-253483-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(benzylamino)cyclobutanecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c13-11(15)12(7-4-8-12)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,14H,4,7-9H2,(H2,13,15)
InChIKey
VRXYHEGVVFWSJI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253483
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)