Merck
ENA497374198
Enamine
3-sulfanyloxolan-2-one
Größe auswählen
50 MG
€ 411,60
100 MG
€ 589,70
250 MG
€ 823,70
500 MG
€ 1.272,20
1 G
€ 1.619,30
2.5 G
€ 3.129,90
5 G
€ 4.609,30
Lieferanten-SKU: EN300-251553-50MG
€ 411,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 411,60
100 MG
€ 589,70
250 MG
€ 823,70
500 MG
€ 1.272,20
1 G
€ 1.619,30
2.5 G
€ 3.129,90
5 G
€ 4.609,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-251553-50MG
€ 411,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-sulfanyldihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C4H6O2S/c5-4-3(7)1-2-6-4/h3,7H,1-2H2
InChIKey
SUWCVSZZLFOSJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251553
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)