Merck
ENA497373866
Enamine
3-(4-bromooxan-2-yl)pyridine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-249936-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-249936-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-bromotetrahydro-2H-pyran-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c11-9-3-5-13-10(6-9)8-2-1-4-12-7-8/h1-2,4,7,9-10H,3,5-6H2
InChIKey
YKRRLBRBTLEKED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249936
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)