Merck
ENA497373685
Enamine
rac-tert-butyl (3aR,6aR)-octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 159,40
250 MG
€ 207,50
500 MG
€ 301,10
1 G
€ 373,90
2.5 G
€ 718,40
10 G
€ 2.439,60
Lieferanten-SKU: EN300-248736-100MG
€ 159,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 159,40
250 MG
€ 207,50
500 MG
€ 301,10
1 G
€ 373,90
2.5 G
€ 718,40
10 G
€ 2.439,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-248736-100MG
€ 159,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-8-4-5-12-9(8)7-13/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
NYGXZCRPVBPJTA-DTWKUNHWSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248736
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248736
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)