Merck
ENA497373416
Enamine
1-chloro-6-(trifluoromethyl)isoquinoline
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
Lieferanten-SKU: EN300-244340-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-244340-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-6-(trifluoromethyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C10H5ClF3N/c11-9-8-2-1-7(10(12,13)14)5-6(8)3-4-15-9/h1-5H
InChIKey
UPVQNMWLCOMNPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244340
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)