Merck
ENA497372933
Enamine
methyl 2-methylideneoctanoate
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-139406-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-139406-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-methyleneoctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-9(2)10(11)12-3/h2,4-8H2,1,3H3
InChIKey
PXISPLICAYMBBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)