Merck
ENA497372806
Enamine
1,1-diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
Lieferanten-SKU: EN300-110438-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-110438-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-3-15-10(13)12(11(14)16-4-2)8-6-5-7-9-12/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3
InChIKey
JGDYSYLLIATOOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)