Merck
ENA490046874
Enamine
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 69,70
500 MG
€ 84,00
1 G
€ 95,70
2.5 G
€ 150,30
5 G
€ 240,00
Lieferanten-SKU: EN300-245125-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 69,70
500 MG
€ 84,00
1 G
€ 95,70
2.5 G
€ 150,30
5 G
€ 240,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-245125-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-5(2,4-7)6-3;/h6-7H,4H2,1-3H3;1H
InChIKey
YXNUESIZYFNXOC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)