Merck
ENA465564329
Enamine
2-bromo-5-methylhexanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 262,10
250 MG
€ 357,00
500 MG
€ 609,20
1 G
€ 769,10
2.5 G
€ 1.464,60
5 G
€ 2.144,50
Lieferanten-SKU: EN300-246308-100MG
€ 262,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 262,10
250 MG
€ 357,00
500 MG
€ 609,20
1 G
€ 769,10
2.5 G
€ 1.464,60
5 G
€ 2.144,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-246308-100MG
€ 262,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-methylhexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
HZEKQLIVUNAHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)