Merck
ENA465563674
Enamine
2-(6-oxoheptyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.3
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
71-72
Iupac Name
2-(6-oxoheptyl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c1-11(17)7-3-2-6-10-16-14(18)12-8-4-5-9-13(12)15(16)19/h4-5,8-9H,2-3,6-7,10H2,1H3
InChIKey
IIZCUXFEKAXMAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244854
Melting Point
71-72
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244854
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)