Merck
ENA465562230
Enamine
tert-butyl N-[(3-hydroxythiolan-3-yl)methyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
Lieferanten-SKU: EN300-224633-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-224633-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((3-hydroxytetrahydrothiophen-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3S/c1-9(2,3)14-8(12)11-6-10(13)4-5-15-7-10/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
TZWSMNORVFRPIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224633
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224633
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)