Wichtige Dokumente
ENA465562072
Enamine
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-243334-100MG
€ 292,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-243334-100MG
€ 292,00
Iupac Name
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;/h1-2H,6H2;1H
InChIKey
WPEBCMRYBQKBBF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)