Merck
ENA465561989
Enamine
ethyl 2-(trifluoroacetamido)prop-2-enoate
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
Lieferanten-SKU: EN300-233514-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-233514-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(2,2,2-trifluoroacetamido)acrylate
Inchi Code
1S/C7H8F3NO3/c1-3-14-5(12)4(2)11-6(13)7(8,9)10/h2-3H2,1H3,(H,11,13)
InChIKey
KQIZSSHQEYCQSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233514
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233514
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)