Merck
ENA465561971
Enamine
2-methyl-2-(piperidin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-227530-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-227530-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(piperidin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-9(2,8(11)12)7-4-3-5-10-6-7;/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChIKey
QDMYRXLACFZEFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227530
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227530
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)