Merck
ENA458439569
Enamine
4-(cyclohexanesulfonyl)piperidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
Lieferanten-SKU: EN300-241365-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-241365-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(cyclohexylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2S.ClH/c13-15(14,10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12-9-7-11;/h10-12H,1-9H2;1H
InChIKey
FWQWENLVJRLMHL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241365
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241365
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)