Merck
ENA458432272
Enamine
3-cyclopropyl-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazole
Größe auswählen
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
Lieferanten-SKU: EN300-233049-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-233049-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-isopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)11-6-5-9(10-11)8-3-4-8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
IWRQHZSCGSZPHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233049
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233049
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)