Wichtige Dokumente
ENA458430602
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-231392-100MG
€ 207,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-231392-100MG
€ 207,50
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-10-6-5-8(9-10)7-3-4-7/h5-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
XVWUFBYNBFOLHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231392
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)