Merck
ENA458429704
Enamine
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 164,60
250 MG
€ 215,30
Lieferanten-SKU: EN300-230494-100MG
€ 164,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 164,60
250 MG
€ 215,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-230494-100MG
€ 164,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-2-6(4-13)7(11)3-9(8)16-5-10(12)14/h2-4H,5H2,1H3,(H2,12,14)
InChIKey
PKTBFTZLCXEFDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)