Merck
ENA458429296
Enamine
2-chloro-1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)propane-1,3-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
Lieferanten-SKU: EN300-230086-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.81
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-230086-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C19H19ClO2/c1-11-5-7-15(9-13(11)3)18(21)17(20)19(22)16-8-6-12(2)14(4)10-16/h5-10,17H,1-4H3
InChIKey
NLKQIZLOYWSMCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230086
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230086
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)