Wichtige Dokumente
ENA458429286
Enamine
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)propane-1,3-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-230076-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-230076-100MG
€ 126,90
Iupac Name
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C19H20O2/c1-12-5-7-16(9-14(12)3)18(20)11-19(21)17-8-6-13(2)15(4)10-17/h5-10H,11H2,1-4H3
InChIKey
ZAUPZWRXIWDJMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230076
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)