Wichtige Dokumente
ENA458427140
Enamine
3-methoxy-4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-227929-100MG
€ 116,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-227929-100MG
€ 116,50
Iupac Name
3-methoxy-4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-18-15-11-13(12-17)5-6-14(15)19-10-9-16-7-3-2-4-8-16/h5-6,11-12H,2-4,7-10H2,1H3
InChIKey
PIBMWNAENSUGHB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227929
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)