Merck
ENA458426011
Enamine
5-fluoro-2-(piperidin-2-yl)pyridine
Größe auswählen
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
Lieferanten-SKU: EN300-225353-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 476,60
100 MG
€ 687,20
250 MG
€ 964,10
500 MG
€ 1.493,20
1 G
€ 1.902,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-225353-50MG
€ 476,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2-(2-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-8-4-5-10(13-7-8)9-3-1-2-6-12-9/h4-5,7,9,12H,1-3,6H2
InChIKey
OQMODSUFIXKLFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225353
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225353
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)