Merck
ENA458425289
Enamine
3,5-dibromo-6-cyclopropylpyridin-2-amine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-223500-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.97
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-223500-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-6-cyclopropylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8Br2N2/c9-5-3-6(10)8(11)12-7(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,11,12)
InChIKey
GNWLTXHHONTKSR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223500
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223500
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)