Merck
ENA457511660
Enamine
methyl 4-[(fluorosulfonyl)methyl]benzoate
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
Lieferanten-SKU: EN300-224311-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-224311-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-((fluorosulfonyl)methyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c1-14-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
HRGYPBNOTSTBPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224311
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224311
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)