Wichtige Dokumente
ENA457511365
Enamine
4-(methoxymethyl)oxan-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-221860-100MG
€ 448,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-221860-100MG
€ 448,00
Iupac Name
4-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-9-6-7(8)2-4-10-5-3-7/h2-6,8H2,1H3
InChIKey
RKTQBNBFFHFZPT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221860
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)