Merck
ENA457510613
Enamine
2,2-difluoro-2-(5-phenyl-1,3-oxazol-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(5-phenyloxazol-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H10F2N2O/c12-11(13,7-14)10-15-6-9(16-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7,14H2
InChIKey
VCNGWLWOLSPWOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221856
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221856
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)