Wichtige Dokumente
ENA457509974
Enamine
1-cyclopropyl-6-methyl-1,4-diazepane
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
1-cyclopropyl-6-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-8-6-10-4-5-11(7-8)9-2-3-9/h8-10H,2-7H2,1H3
InChIKey
KAIJRBAQNQXBMU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220828
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)