Merck
ENA457509749
Enamine
1-(2-fluorophenyl)pyrrolidin-3-amine
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-220320-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-220320-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(12)7-13/h1-4,8H,5-7,12H2
InChIKey
AYYDBSMIDLAYJS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220320
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)