Wichtige Dokumente
ENA457509388
Enamine
ethyl 3-chloro-5-sulfamoylbenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-219473-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-219473-100MG
€ 363,50
Iupac Name
ethyl 3-(aminosulfonyl)-5-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4S/c1-2-15-9(12)6-3-7(10)5-8(4-6)16(11,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H2,11,13,14)
InChIKey
NUHARICFKKPAMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219473
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)