Merck
ENA457509374
Enamine
3-{methyl[(oxiran-2-yl)methyl]amino}propanenitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-219062-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-219062-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[methyl(2-oxiranylmethyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-9(4-2-3-8)5-7-6-10-7/h7H,2,4-6H2,1H3
InChIKey
RGTWUWWGJZORLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219062
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219062
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)