Wichtige Dokumente
ENA457509307
Enamine
[4-methyl-6-(methylsulfanyl)pyridin-3-yl]boronic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-220370-100MG
€ 203,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-220370-100MG
€ 203,60
Iupac Name
(4-methyl-6-(methylthio)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BNO2S.ClH/c1-5-3-7(12-2)9-4-6(5)8(10)11;/h3-4,10-11H,1-2H3;1H
InChIKey
QDMGEXKRIGAIBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220370
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)