Wichtige Dokumente
ENA457508565
Enamine
2-(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-215546-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-215546-100MG
€ 436,30
mp (Schmelzpunkt)
85-86
Iupac Name
(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c9-7-1-2-8(11)6(5-7)3-4-10/h1-2,5H,3,11H2
InChIKey
AJEIHTPUDXXQII-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215546
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)