Merck
ENA457508068
Enamine
3-chloro-1,2-benzoxazole-5-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-105158-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-105158-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chlorobenzo[d]isoxazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O3S/c8-7-5-3-4(14(9,11)12)1-2-6(5)13-10-7/h1-3H,(H2,9,11,12)
InChIKey
OLCBOEBSSAEGNG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)