Merck
ENA455586059
Enamine
2,4-dimethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Größe auswählen
50 MG
€ 371,30
100 MG
€ 529,90
250 MG
€ 736,60
500 MG
€ 1.133,10
1 G
€ 1.442,50
2.5 G
€ 2.781,50
5 G
€ 4.095,80
10 G
€ 6.052,30
Lieferanten-SKU: EN300-216800-50MG
€ 371,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 371,30
100 MG
€ 529,90
250 MG
€ 736,60
500 MG
€ 1.133,10
1 G
€ 1.442,50
2.5 G
€ 2.781,50
5 G
€ 4.095,80
10 G
€ 6.052,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-216800-50MG
€ 371,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
40-45
Iupac Name
2,4-dimethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO3S/c1-9-5-4(3-8)11-6(7-5)10-2/h3H,1-2H3
InChIKey
SERPDSQWFDEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216800
Melting Point
40-45
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)