Merck
ENA455585824
Enamine
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
Größe auswählen
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
Lieferanten-SKU: EN300-215878-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 433,70
100 MG
€ 622,20
250 MG
€ 869,20
500 MG
€ 1.341,10
1 G
€ 1.707,70
2.5 G
€ 3.302,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-215878-50MG
€ 433,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C9H10F2N2O2/c10-7(11)4-15-8-5(9(13)14)2-1-3-6(8)12/h1-3,7H,4,12H2,(H2,13,14)
InChIKey
WVIPRUDHZZUGND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)