Merck
ENA455585501
Enamine
4-phenylthiophene-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 349,20
250 MG
€ 479,20
500 MG
€ 728,80
1 G
€ 921,20
2.5 G
€ 1.885,80
5 G
€ 3.682,40
10 G
€ 7.143,00
Lieferanten-SKU: EN300-213687-100MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 349,20
250 MG
€ 479,20
500 MG
€ 728,80
1 G
€ 921,20
2.5 G
€ 1.885,80
5 G
€ 3.682,40
10 G
€ 7.143,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-213687-100MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
206-208
Iupac Name
4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-7-14-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChIKey
ZNTFBJWDGATWSI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213687
Melting Point
206-208
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213687
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)