Wichtige Dokumente
ENA448969827
Enamine
4-(2-methoxyethyl)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-53778-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-53778-100MG
€ 363,50
Iupac Name
4-(2-methoxyethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChIKey
LGBFKALRQPQBJJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53778
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)