Wichtige Dokumente
ENA448969402
Enamine
4-methyl-4-(2-methylpropyl)piperidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-214679-100MG
€ 393,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-214679-100MG
€ 393,40
Iupac Name
4-isobutyl-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-9(2)8-10(3)4-6-11-7-5-10;/h9,11H,4-8H2,1-3H3;1H
InChIKey
LHJHKFSPECCPEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214679
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)