Merck
ENA448969390
Enamine
2-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]propanamide dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
Lieferanten-SKU: EN300-214659-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-214659-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-(2-(dimethylamino)ethyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O.2ClH/c1-6(8)7(11)9-4-5-10(2)3;;/h6H,4-5,8H2,1-3H3,(H,9,11);2*1H
InChIKey
GBTAPRQVUBJCAZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214659
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214659
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)