Merck
ENA448969274
Enamine
4-(benzenesulfonyl)oxane-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
10 G
€ 4.758,80
Lieferanten-SKU: EN300-214309-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 423,30
250 MG
€ 587,10
500 MG
€ 900,40
1 G
€ 1.140,90
2.5 G
€ 2.192,60
5 G
€ 3.222,20
10 G
€ 4.758,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-214309-100MG
€ 423,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(phenylsulfonyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O5S/c13-11(14)12(6-8-17-9-7-12)18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,13,14)
InChIKey
AXTZAFCVKMLRKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214309
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214309
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)