Merck
ENA448969171
Enamine
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-213960-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-213960-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-methoxycyclobutyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-9-7(5-6-8)3-2-4-7/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
HPJUHUIVVYLGSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213960
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)