Merck
ENA448968513
Enamine
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
Lieferanten-SKU: EN300-212107-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-212107-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9-6-8(11)4-2-3-5-8/h11H,2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
IIFWACAPYZGELU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)