Merck
ENA448968493
Enamine
5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11NO3S/c11-15(13,14)8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3H2,(H2,11,13,14)
InChIKey
XYEYPCACUCCDKV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212037
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212037
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)