Wichtige Dokumente
ENA447957168
Enamine
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-206126-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-206126-100MG
€ 380,40
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
FIANQWAPZJDCPK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206126
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)