Merck
ENA447956965
Enamine
methyl[2-(2-nitrophenyl)ethyl]amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 318,00
250 MG
€ 433,70
500 MG
€ 663,80
1 G
€ 840,60
2.5 G
€ 1.603,70
5 G
€ 2.349,90
10 G
€ 3.464,00
Lieferanten-SKU: EN300-206617-100MG
€ 318,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 318,00
250 MG
€ 433,70
500 MG
€ 663,80
1 G
€ 840,60
2.5 G
€ 1.603,70
5 G
€ 2.349,90
10 G
€ 3.464,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-206617-100MG
€ 318,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-2-(2-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChIKey
RVMFBGBCWPAMMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206617
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206617
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)