Merck
ENA447956881
Enamine
tert-butyl N-(3-carbamoyl-1,2-oxazol-5-yl)carbamate
Größe auswählen
50 MG
€ 631,30
100 MG
€ 812,00
250 MG
€ 1.138,30
500 MG
€ 1.770,10
1 G
€ 2.256,30
Lieferanten-SKU: EN300-205358-50MG
€ 631,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 631,30
100 MG
€ 812,00
250 MG
€ 1.138,30
500 MG
€ 1.770,10
1 G
€ 2.256,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-205358-50MG
€ 631,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-carbamoylisoxazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H13N3O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6-4-5(7(10)13)12-16-6/h4H,1-3H3,(H2,10,13)(H,11,14)
InChIKey
JDWGIYVFHLDBBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205358
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)